Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
505.00€ - 943.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type | Access Port |
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Ports | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30238338
|
BINDER™
8012-2473 |
30 mm | 1 on Left Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238219
|
BINDER™
8012-2474 |
50 mm | 1 on Left Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238257
|
BINDER™
8012-2475 |
100 mm | 1 on Left Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238239
|
BINDER™
8012-2476 |
30 mm | 1 on Right Side |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238382
|
BINDER™
8012-2477 |
50 mm | 1 on Right Side |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238290
|
BINDER™
8012-2478 |
100 mm | 1 on Right Side |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238370
|
BINDER™
8012-2479 |
50 mm | 1 on Top |
589.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238301
|
BINDER™
8012-2480 |
100 mm | 1 on Top |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30238355
|
BINDER™
8012-2498 |
30 mm | 1 on Top |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Silicone | |
Access Port |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès