Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
Marque: BINDER™ 8012-2498
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Access Port | |
30 mm |
Silicone | |
1 on Top |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 30 mm, Top
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu