Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
Marque:  BINDER™ 8012-2478
Code produit. 30238290
  • 943.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spécification
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Access Port
100 mm
Silicone
1 on Right Side
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 100 mm, Right