Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
Marque: BINDER™ 8012-2474
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Access Port | |
50 mm |
Silicone | |
1 on Left Side |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 50 mm, Left
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu