Learn More
Brady™ Adaptateur secteur RU 240 V
À utiliser avec les imprimantes de laboratoire.
Brand:  Brady™ 110417
Product Code. 12892639
  • 78.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Configuré sur le RU 240 V
Specifications
Specifications
Adaptateur CA
Configuré pour UK 240V
BMP21-AC UK
imprimantes de laboratoire
240 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Adaptateur secteur RU 240 V >