Learn More
Edmund Buehler™ Bille en verre
Marque:  Edmund Buehler™ 0001 067
Code produit. 10738092
  • 52.40€ / 1kg
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Bille
Verre
1 mm
1 kg
Nom du produit
Edmund Buehler™ Bille en verre > Diamètre : 1 mm