Learn More
Fisherbrand™ Portoir ABS pour pipettes
Gardez vos boîtes ou pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main de manière organisée et sans risque de les abîmer. Le rack pour pipettes Fisherbrand™ ABS comprend deux accessoires amovibles qui maintiennent les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes.
Marque: Fisherbrand™ HS20612
85.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Quatre compartiments inclinés
- Structure en plastique ABS
- Fenêtre d’observation découpée, avec deux accessoires amovibles qui maintiennent les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes
- Dimensions : 291 x 88 x 401 mm
Spécification
Deux accessoires amovibles pour suspendre les poires pour pipettes, les remplisseurs et les pompes | |
Pipettes en verre et en plastique | |
1/boîte | |
88 mm |
Rack pour pipettes | |
Plastique ABS | |
291 mm | |
401 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
6Heures
6Minutes
7Secondes
36 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
23Heures
6Minutes
7Secondes
36