Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage 2 ml à code-barres 2D et bouchon à vis Abgene™
Les tubes de stockage 2 ml Thermo Scientific™ ABgene à code-barres 2D et à bouchon à vis sont parfaits pour le stockage d’échantillons de grands volumes dans un vaste spectre de conditions de laboratoire jusqu’à -80°C.
Marque: Thermo Scientific™ AB-1411
72.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes de stockage avec bouchons à vis de 2 ml et codes-barres 2D Thermo Scientific™ ABgene sont la solution idéale pour le stockage d’échantillons de volumes plus importants dans la plupart des conditions de laboratoire jusqu’à -80°C. Notre équipe bénéficie d’une solide réputation en matière d’assistance en équipements et consommables et peut fournir des solutions de gestion des échantillons de volumes plus importants pour votre laboratoire à l’aide de nos tubes de stockage avec bouchons à vis de 2 ml et codes-barres 2D couplés à la gamme de lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific.
Un code-barres 2D unique et permanent est encapsulé à la base de chaque tube pour une identification fiable et sécurisée et un suivi des échantillons, tandis que les lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific permettent le décodage simple et l’intégration des tubes dans les bases de données ou les systèmes de suivi existants.Suivi en toute sécurité
- Le code-barres 2D est visible, même dans des conditions de laboratoires très défavorables
- Décodage instantané du code-barres 2D de chaque tube avec les lecteurs de codes-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; lecture du tube dans toute application ou base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données
- Après le stockage des données, lecture du tube via le dispositif de recherche de la base de donnée permettant d'obtenir instantanément les informations concernant l'échantillon et d'identifier le contenu du tube.
Conception intelligente
- Gain précieux d’espace dans votre congélateur, grâce à un rack empilable innovant, au format microplaque de 48 tubes (6 × 8) au volume de cryoconservation classique de 2 ml.
- Référence en grille alphanumérique sur le portoir et le couvercle indiquant clairement l'emplacement du tube dans le portoir de tubes.
- Tubes à pas de vis externe, pour prévenir des contaminations.
- Fond de portoir ouvert permettant la lecture simultanée de tous les code-barres 2D et une congélation/décongélation des produits plus rapide, pour un gain de temps appréciable.
- Portoir empilable et sécurisé garantissant la bonne organisation des échantillons dans le congélateur et facilitant le retrait des échantillons – contrairement aux boîtes de stockage en plastique ou en carton traditionnelles.
- Puits interne en V pour éliminer les volumes morts et améliorer la récupération d’échantillons
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
- Vérification individuelle par rapport à une base de données complète de tous les code-barres 2D précédemment assignés pour garantir l’absence de doublons d’identification dans la base de données sur l’ensemble des tubes de stockage à codes-barres 2D Abgene.
- Test d’absence de fuite pour chaque lot de tubes de stockage, pour assurer l’intégrité et la fiabilité des échantillons
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons ; Identification instantanée des échantillons ; Identification fiable des échantillons archivés ; Expédition sécurisée des échantillons ; Stockage des échantillons génomiques, des composés DMSO dissous ; Suivi des échantillons pendant un processus de fabrication.
Spécification
Tube de stockage avec bouchon à vis de 2 ml | |
Plastique | |
Fond en V | |
10/boîte (racks de 48 tubes) | |
Bouchon à vis |
2 mL | |
10 racks de 48 tubes/boîte | |
Code-barres 2D | |
0,0676 fl oz. |