Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
Marque:  Fisherbrand™ 11 14 2551
50.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16368367
  • 65.15€ / 100 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Ambré
  • Réparés
  • 1.5mL
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6mm)
  • Polypropylène
  • PTFE/silicone
  • Épaisseur de 1,0mm
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Ambré
Verre
1,85 mL
Polypropylène
32 mm
9-425
Silicone blanc / PTFE rouge
11,6 mm
Oui
100
Bouchon à vis
1ère classe hydrolytique
Oui
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE > Pré-découpé (Y), shore A 55°