Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé et serti en verre de qualité GOLD SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit. 17384073 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à sertir
Bouchon à vis
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17384073
Marque: Thermo Scientific™ 6PSV91PGF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon vissé et serti en verre de qualité GOLD SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, lorsque vous analysez des analytes qui adsorbent fortement sur la surface en verre ou sont sensibles aux variations de pH de l’échantillon.
Utilisez les flacons à bouchon vissé ou serti en verre transparent de qualité GOLD Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, lorsque vous analysez des analytes tels que des composés polaires qui adsorbent fortement sur la surface en verre ou sont sensibles aux variations de pH de l’échantillon. Ces flacons de niveau 3 pour les applications hautes performances sont en verre de qualité GOLD à faible adsorption et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Pureté de verre la plus élevée disponible
  • Activité de surface la plus faible possible
  • Adsorption et variation de pH ultra-faibles pour l’analyse des ultra-traces
Les flacons de niveau 3 sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques, et répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Achetez en vrac pour plus d’économies.
Caractéristiques
Flacons à visser et à sertir de qualité GOLD :
  • Utilisez des bouchons à vis et septa de 9 mm ou des bouchons à sertir et septa de 11 mm pour sceller les flacons à bouchon vissé ou serti, respectivement
  • Utilisez des pinces à sertir et à dessertir électroniques ou manuelles Thermo Scientific pour sceller et retirer votre bouchon à sertir du flacon
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Identifiés par trois vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Niveau Level 3
Nb par paquet 5000/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon à vis en verre SureStop™ de qualité GOLD de 2 ml, niveau 3
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml