Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond plat
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 19 0932
259.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
Micro-vial | |
11,6 mm | |
0,4 ml | |
Filetage court | |
Cône interne | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
PP | |
GC, HPLC | |
Sachet en PE | |
< 4 μl | |
Fond plat | |
1000 | |
Non |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%