Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités de boîtes.
Marque: Tenak™ TE23132
Description
- Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
- Acier inox
- Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Oui | |
4 x 4 | |
Acier inoxydable | |
16 | |
Congélateur vertical | |
1 de chaque | |
221 mm |
Rack standard | |
Boîtes (16) | |
16 | |
S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur | |
1 | |
139 mm | |
558 mm |