Learn More
KGW Isotherm™ Flacons de transport Dewar en acier inoxydable 3000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Applications flexibles en laboratoire
- Refroidissement de petits échantillons
- Propriétés isolantes de haute qualité
- Lors du stockage de l’azote liquide, un trou de 2 mm de diamètre au centre du couvercle est nécessaire
- Conception robuste pour une durée de vie accrue
- En verre borosilicaté 3.3
- Avec couvercle isolant maintenu par deux clips à ressort
- Comprend une poignée en aluminium
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 160mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons |
| Hauteur (métrique) intérieure | 230mm |
| Hauteur (métrique) | 305mm |
| Comprend | Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée |
| Taux d’évaporation statique | 1,6 l/jour |
| Autonomie statique | 40 h |
| Capacité (métrique) | 3 000 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 138mm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Afficher plus |