Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond plat
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
295.00€ - 311.00€
Spécification
Description | Micro-vial |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Filetage court |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11851673
|
Fisherbrand™
11 19 1216 |
0,4 ml | Ambré | Cône interne |
311.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824940
|
Fisherbrand™
11 19 1706 |
0,87 ml | Transparent | Cylindre intérieur |
295.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11707597
|
Fisherbrand™
11 19 0932 |
0,4 ml | Transparent | Cône interne |
303.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
Micro-vial | |
PP | |
Filetage court | |
Fond plat | |
1000 | |
Non |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
Sachet en PE | |
32 mm | |
ND9 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond plat