Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, jaune, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 09 15 1542
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Bouchon à filetage court | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Caoutchouc naturel / TEF | |
Transparent, Jaune, Yellow | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, jaune, trou central > Caoutchouc naturel / TEF rouge-orange / transparent.,1.0 mm d’épaisseur,60° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu