Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P127
897.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15851435
  • 949.73€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 96 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Ces microplaques en polypropylène testée pour la GC, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
  • AQ/CQ pharmaceutiques et industriels
  • Criblage à haut débit (HTS)
  • Collecte et stockage d’échantillons
  • Chimie combinatoire
  • Test en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Supporte des températures de −80°C à +121°C
  • Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits étroits et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
WebSeal™
PP
5 à 240 μl
Non-coated
En forme de V
22 mm
8 x 12
Microplaque
384
Non stérile
252 μl
100 Microplates
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits WebSeal en plastique, sans revêtement > Plaque à 384 puits, base carrée en V, 252 μl, PP 100/sachet