Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque: Invitrogen™ H1399
125.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33342 est un contre-colorant nucléaire perméant aux cellules populaire qui émet une fluorescence bleue lors de la liaison à de l’ADNdb. Ce colorant est souvent utilisé pour distinguer les noyaux pycnotiques condensés dans des cellules apoptotiques et pour les études de cycle cellulaire associées au BrdU. Il est également disponible en solution (H-3570).
Apoptose, analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, biologie de la chromatine, fragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, tests d’apoptose par cytométrie en flux, tests de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, dosages de cytotoxicité et de viabilité par cytométrie en flux, cytométrie en flux de procédés cellulaires, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites, ARNi, recherche en épigénétique et sur les ARN non codants
Spécification
Bleu | |
350 nm | |
Marquage fluorescent | |
100 mg | |
461 nm | |
Hoechst | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. | |
Perméant aux cellules | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
Solide | |
Température ambiante | |
Coloration d’acide nucléique |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.