Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P204
793.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
5 à 240 μl | |
Sans revêtement | |
En forme de V | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Non stérile | |
300 μl | |
48 | |
30,2 mm |