Learn More
Kartell™ Panier à pipettes Plastilab™
Panier spécialement conçu pour une utilisation avec le système de rinçage automatique de pipettes.
Marque:  Kartell™ 0021900
70.13 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11300455
  • 74.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Minimise la casse
  • Pointes de tampons de pipettes contre la base en PE souple
Spécification
Spécification
Pointes de tampons de pipettes contre la base en PE souple
Pour système de rinçage de pipettes
Panier
Nom du produit
Kartell™ Panier à pipettes Plastilab™ > Panier pour laveur de pipettes