Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™
GREENER_CHOICE
Idéales pour le stockage en raison des caractéristiques de faible liaison du PP
230.00€ - 738.00€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau PP
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Stérilité Volume (métrique) du puits Volume (métrique) de travail Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Volume (métrique) du puits Volume (métrique) de travail Prix Quantité et disponibilité  
13535450
Afficher les documents
Fisherbrand™
278753
Non stérile 2 ml N/A N/A N/A
13515450
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
260254
Stérile 1300 μl 1000 μl
230.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11391555
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
236800
Non stérile 2000 μl 1900 μl
288.00€
60 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
13545450
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
278746
Stérile 2000 μl 1900 μl
738.00€
60 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11381555
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
236600
Non stérile 1300 μl 1000 μl
485.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Idéal pour le stockage des caractéristiques de PP à faible liaison
  • Accueillent des volumes utiles encore plus importants ; jusqu’à 1.0 ml ou 2.0 ml de volume de stockage par puits
  • Les protéines et l’ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
  • Couleur naturelle
  • Microplaques non stériles et stériles disponibles
Spécification
Spécification
Étalon
Naturel
96
Pour le stockage des caractéristiques de polypropylène à faible liaison
8 x 12
PP
Rond
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™