Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique) du puits:
1300 μl
2000 μl
2 ml
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
Volume (métrique) de travail:
1000 μl
1900 μl
Description
Idéal pour le stockage des caractéristiques de PP à faible liaison
- Accueillent des volumes utiles encore plus importants ; jusqu’à 1.0 ml ou 2.0 ml de volume de stockage par puits
- Les protéines et l’ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
- Couleur naturelle
- Microplaques non stériles et stériles disponibles
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 2 ml |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Rond |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage des caractéristiques de polypropylène à faible liaison |