Learn More
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Améliorez vos flux de travail de laboratoire avec l'epMotion™ 96 Flex. Traitez les plaques de 96 et 384 puits de manière efficace et bénéficiez de têtes de dosage calibrées selon ISO et interchangeables. L'utilisation ergonomique est également simple dans des hottes stériles. Veuillez commander séparément la tête de dosage et le câble d'alimentation.
Marque: Eppendorf 5069000519
12550.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçues pour le pipetage simultané de 96 canaux pour un traitement pratique à la fois des plaques 96 et 384 puits.
- La conception des têtes de distribution échangeables permet de couvrir une large gamme de volume et d’utiliser moins de 96 pointes pour une flexibilité maximale.
- L’interface utilisateur innovante montée sur la base de l’appareil permet une utilisation ergonomique de l’epMotion® 96 Flex dans les enceintes de biosécurité.
- Têtes de distribution étalonnées selon les normes ISO 23783-2, qui garantissent la justesse et la fidélité du pipetage, pour des essais reproductibles.
Veuillez commander la tête de dosage adaptée et le câble d'alimentation séparément.
Spécification
≤ 4.5 % to ≤ 1.0 % / depending on tips and pipette volume, ≤ 2.5 to 1.5 % depending on tip and pipette volume | |
Non autoclavable | |
Polypropylene, Stainless Steel, Polyethylene | |
2-position slider and TipHolder for epMotion™ 96 Flex for use with epT.I.P.S.™ Motion Reloads | |
Air-cushion system | |
Non stérile | |
Reload system | |
100/240 V | |
0.729 A |
Automated Pipetting System | |
96 | |
0.5 to 1.00 μL | |
Digital | |
Electronic | |
Polypropylène | |
230 VAC voltage | |
175 W |
Vidéos
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
-
epMotion 96 Flex tutorial smart index 384 Well Plate Platform
-
epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
-
epMotion 96 Flex Flex up your Team
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection