Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les septa pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou en PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications.
12.90€ - 232.00€
Spécification
Pré-fendu Oui
Type Septa
Consulter d'autres spécifications
Produits 16
Code produit Marque Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Dureté Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Dureté Prix Quantité et disponibilité  
12480098
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-10
Blanc PTFE 0,25 mm 53 °shore N/A N/A N/A
12450118
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-30
Ivoire, Rouge PTFE, Caoutchouc 1,0 mm 45 °shore N/A N/A N/A
12470118
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-32
Bleu, Blanc PTFE, Silicone 0,9 mm 55 °shore N/A N/A N/A
12490118
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-40
Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,0 mm 45 °shore N/A N/A N/A
13180983
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4013-60
Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 45 °shore
14.28€
100 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12420138
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-61
Blanc PTFE, Septa en silicone 1,5 mm 45 °shore
171.28€
1000 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10701004
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8-ST144
Bleu, Rouge PTFE, Silicone 1,4 mm 20 °shore N/A N/A N/A
10387713
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-515
Bleu PTFE, Silicone 1,1 mm 30 °shore
221.23€
500 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10593703
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8-6RT1
Transparent, Rouge PTFE, Caoutchouc 1,0 mm 38 °shore N/A N/A N/A
11513700
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8-ST15
Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 45 °shore
117.00€
500 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10554283
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8-ST14
Bleu PTFE, Silicone 1,2 mm 50 °shore
101.10€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11543700
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8-ST143
Blanc PTFE / silicone, Silicone 1,4 mm 20 °shore N/A N/A N/A
10195762
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8-ST14X
Bleu PTFE, Silicone 1,2 mm 50 °shore
183.00€
500 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11533700
Afficher les documents
Thermo Scientific™
8-TST1
Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,0 mm 57 °shore N/A N/A N/A
10165192
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8-T02
Blanc PTFE 0,3 mm 53 °shore
41.64€
1000 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11981563
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8-ST101
Bleu PTFE, Silicone 1,0 mm 30 °shore
140.35€
500 pièces
En stock
Description
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
Spécification
Spécification
Oui
Septa
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm