Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
- Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
Spécification
Spécification
| Description | Septum pour bouchons à vis 8-425 |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | Oui |
| Septum | PTFE bleu / silicone blanc, septum pré-fendu |
| Dureté | 55 °shore |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type | Septa |
| Afficher plus |