Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 12490118
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu, Blanc
Bleu, Rouge
Ivoire, Rouge
Rouge, Blanc
Transparent, Rouge
Matériau:
PTFE
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Septa en silicone
PTFE, Silicone
PTFE / silicone, Silicone
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Dureté:
20 °shore
30 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12490118
Marque: Thermo Scientific™ C401340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les septa pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou en PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications.
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à vis 8-425
Couleur Rouge, Blanc
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Septum Septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Dureté 45 °shore
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,0 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Septa
Taille du bouchon 8-425
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis 8-425