Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les septa pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou en PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 8-6RT1
Code produit. 10593703
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septum pour bouchons à vis 8-425
PTFE, Caoutchouc
Caoutchouc / PTFE
1000
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Bouchon à vis 8-425
Transparent, Rouge
Oui
38 °shore
1,0 mm
Septa