Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur 850, ensemble de support de moteur
GREENER_CHOICE
Accessoire pour homogénéiseur 850 Fisher Scientific™, ensemble de support de moteur conçu pour retenir l’homogénéiseur 850 Fisher Scientific pour un fonctionnement post-monté.
Marque:  Fisherbrand™ 15535819
210.65 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15535819
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Comprend une plaque de base et un montant ; ne comprend pas de pince de moteur
  • Dimensions de la base : Base en acier inox 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 po)
  • Dimensions du montant : Montant de support en acier inoxydable de 48,2 cm (19 po) de hauteur par 9,52 mm (0,375 po) de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de support du moteur
Acier inoxydable
Homogénéiseur Fisher Scientific 850
Plaque de base et montant
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    24
    Heures
    11
    Minutes
    25
    Secondes
    25
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    24
    Heures
    11
    Minutes
    25
    Secondes
    25
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    24
    Heures
    11
    Minutes
    25
    Secondes
    25
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur 850, ensemble de support de moteur > Ensemble de support de moteur