Learn More
5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10476990
5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10476990
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10476990
Marque: Thermo Scientific Acros 155970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2349-67-9
Formule moléculaire C2H3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 133.2
Numéro MDL MFCD00003108
Clé InChI GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazoleAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2723847
Nom IUPAC 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 231°C to 236°C
Couleur Crème à Jaune ou Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (110°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 674
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Poids de la formule 133.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0441239 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2022 Catalog Number155972500,155970500,155970250
Numéro de lotA0363491 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2020 Catalog Number
Identifiant produit
  • 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Nom du produit
5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >