Learn More
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470313
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11470313
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11451.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2349-67-9
Formule moléculaire C2H3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 133.187
Numéro MDL MFCD00003108
Clé InChI GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
CID PubChem 2723847
Nom IUPAC 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion ∼243°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 81728
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté ≥98%