Learn More
Fisherbrand™ Rack clinique 4 combinaisons
Le portoir pour tubes cliniques à 4 combinaisons est le seul portoir pour tubes spécifiquement conçu pour maintenir des tubes de prélèvement sanguin et de culture ronds, plats et coniques. Il contient plusieurs tailles de tubes sans nécessité d’avoir plusieurs racks.
Marque: Fisherbrand™ 120685F
92.21 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Convient à toutes les marques de tubes de collecte de sang et de culture ronds, plats et à fond conique de 13 et 16 mm
- Seul rack à 4 combinaisons diponible dotés d’une connexion à six combinaisons
- Liez des puits de taille différentes ou identiques, de bout en bout ou côte à côte, dans n’importe quelle orientation
- Personnalisez le rack en fonction du nombre de puits requis, les unités infinies peuvent être liées ensemble ou utilisez une unité autonome
- Les puits à espacement uniforme permettent d’éliminer les erreurs de pipetage, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis
- Identification alphanumérique moulée pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Robuste, en PP résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
- Les racks peuvent être utilisés dans les bains-marie et placés dans des congélateurs
- Boîtes d’assortiment de couleurs disponibles pour les options de codage couleur
- Brevet en instance
- Autoclavables
Spécification
Non | |
Rack clinique | |
Non | |
Côté A : 6 x 3, côté B : 6 x 2, côté C : 6 x 3, côté D : 6 x 2 | |
Violet | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
Oui | |
Tubes cliniques | |
5 | |
5 Pk. | |
9,1 x 2,8 x 3,8 po | |
9,1 po | |
2,8 po | |
3,8 po | |
.28 lb |
Portoir | |
Nettoyé avec des détergents doux et autoclavable | |
Rack clinique 4 voies (lot de 5) | |
Autoclavable | |
Tubes, Tubes (16 mm) | |
18 | |
None | |
Non stérile | |
Agitateur | |
Film plastique thermorétracté | |
0°C à 121°C (32°F à 249°F) | |
23,2 cm | |
7,0 cm | |
9,5 cm | |
13 mm, 17 mm | |
.11 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30