Learn More
Fisherbrand™ Rack clinique 4 combinaisons
Code produit. p-7161581 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment : Bleu, Violet, Vert, Rouge, Naturel
Bleu
Naturel
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 16340402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le portoir pour tubes cliniques à 4 combinaisons est le seul portoir pour tubes spécifiquement conçu pour maintenir des tubes de prélèvement sanguin et de culture ronds, plats et coniques. Il contient plusieurs tailles de tubes sans nécessité d’avoir plusieurs racks.
  • Convient à toutes les marques de tubes de collecte de sang et de culture ronds, plats et à fond conique de 13 et 16 mm
  • Seul rack à 4 combinaisons diponible dotés d’une connexion à six combinaisons
  • Liez des puits de taille différentes ou identiques, de bout en bout ou côte à côte, dans n’importe quelle orientation
  • Personnalisez le rack en fonction du nombre de puits requis, les unités infinies peuvent être liées ensemble ou utilisez une unité autonome
  • Les puits à espacement uniforme permettent d’éliminer les erreurs de pipetage, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis
  • Identification alphanumérique moulée pour une localisation et récupération rapides des tubes
  • Robuste, en PP résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
  • Les racks peuvent être utilisés dans les bains-marie et placés dans des congélateurs
  • Boîtes d’assortiment de couleurs disponibles pour les options de codage couleur
  • Brevet en instance
  • Autoclavables
Spécification
Séparateurs cellulaires Non
Comprend Portoir
Type de produit Rack clinique
Déclaration de pureté Nettoyé avec des détergents doux et autoclavable
Bouchon inclus Non
Description Rack clinique 4 voies (lot de 5)
Array Côté A : 6 x 3, côté B : 6 x 2, côté C : 6 x 3, côté D : 6 x 2
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment : Bleu, Violet, Vert, Rouge, Naturel
Capacité Tubes, Tubes (16 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 18
Forme Rectangle
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes cliniques
À utiliser avec (équipement) Agitateur
Nbre de racks 5
Conditionnement Film plastique thermorétracté
Quantité 5 Pk.
Gamme de température (métrique) 0°C à 121°C (32°F à 249°F)
Dimensions (L x l x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 po
Longueur (métrique) 23,2 cm
Longueur (impériale) 9,1 po
Largeur (métrique) 7,0 cm
Largeur (impériale) 2,8 po
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (impériale) 3,8 po
Diamètre (métrique) du puits 13 mm, 17 mm
Poids (impériale) .28 lb
Poids (métrique) .11 kg