Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon bilié au vert brillant 2 % (déshydraté)
Détectez et confirmez la présence de membres du groupe coli-aérogenes dans l’eau, les eaux usées, les aliments, le lait et les produits laitiers grâce à ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0031B
127.30 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10577483
  • 134.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez et confirmez la présence de membres du groupe coli-aerogenes dans l’eau, les eaux usées, les aliments, le lait et les produits laitiers grâce au bouillon bilié au vert brillant à 2 % Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Le milieu a été formulé pour sélectionner les bactéries coliformes reconnues par une production rapide de gaz par fermentation du lactose. Les sels biliaires et le vert brillant dans le milieu inhibent respectivement les bactéries Gram-positif et Gram-négatif.
Le bouillon de bile vert brillant 2 % a d’abord été décrit par Durham et Schoenlein1 pour récupérer de façon sélective les organismes du groupe coli-aerogenes. La concentration des composants du milieu est optimisée de manière à ce que les fermenteurs anaérobies de lactose soient inhibés sans que les coliformes ne soient affectés.
  • Facile à lire : les bactéries coliformes sont faciles à reconnaître grâce à la production rapide de gaz par fermentation du lactose.
  • Sélectionné pour les organismes coliformes : les sels biliaires et le vert vif dans le milieu inhibent les organismes à Gram-positif et Gram-négatif non ciblés. Le milieu est encore plus optimisé pour empêcher la croissance des fermenteurs anaérobies de lactose sans que les coliformes ne soient affectés.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, IDF, ISO, NMKL.
Poudre
500 g
Bouillon de bile vert brillant 2 %
Milieux de culture déshydratés
pour milieu de 12,5 L
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon bilié au vert brillant 2 % (déshydraté) > Bouillon bilié au vert brillant 2 % ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement