Learn More
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10479620
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10479620
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 10479620
Marque: Thermo Scientific Acros 126005000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-76-5, 123-31-9
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002332
Clé InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolumAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nom IUPAC 4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenol
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 57.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 06,843
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viscosité 8.5 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468869 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Numéro de lotA0469086 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Numéro de lotA0459495 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Numéro de lotA0467416 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Numéro de lotA0464858 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number126000051,126000250,126005000,126000010,126001000
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxyphenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >