Learn More
4-méthoxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11472617
4-méthoxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472617
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11472617
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14845.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxyphénol est un ingrédient actif et utilisé en dermatologie. Il est utilisé comme médicament pharmaceutique dans la dépigmentation cutanée. Il est utilisé comme inhibiteurs de polymérisation. Par exemple, dans la polymérisation radicalaire des acrylates et des monomères de styrène. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les produits agrochimiques de préparation, cristaux liquides. Il agit comme un stabilisateur pour la formulation dʼencres, de toners et dʼadhésifs. Il est principalement utilisé comme additif pour les industries du textile et du cuir.
Solubilité
Soluble dans lʼacétone, lʼacétate dʼéthyle, lʼéthanol, lʼéther, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les halogènes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-76-5
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002332
Clé InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolumAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nom IUPAC 4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenol
Point de fusion 55°C to 58°C
Densité 1.55
Point d’ébullition 243°C to 246°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Quantité 50 g
Beilstein 507924
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467416 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/12/2024 Catalog NumberA14845.18,A14845.30,A14845.0B
Numéro de lotA0456953 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2024 Catalog NumberA14845.18,A14845.30,A14845.0B
Numéro de lotX11J037 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2023 Catalog NumberA14845.18,A14845.30,A14845.0B
Numéro de lot10245862 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA14845.18
Numéro de lot10245589 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2023 Catalog NumberA14845.18,A14845.30,A14845.0B
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
4-méthoxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >