Learn More
Hydroxyanisole butylé, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10551291
Hydroxyanisole butylé, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551291 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10551291
Marque: Thermo Scientific Acros 235231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Numéro MDL MFCD01779059
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxyAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butylated hydroxyanisole
Note relative au nom 96%
Point de fusion 48°C to 55°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 268°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15,1549
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Poids de la formule 180.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Flocons ou cristaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464174 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Numéro de lotA0444369 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Numéro de lotA0399813 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Numéro de lotA0405337 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
Numéro de lotA0436381 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2022 Catalog Number235230025,235235000,235231000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butylated hydroxyanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Hydroxyanisole butylé, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >