Learn More
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyphenol |
Note relative au nom | Stabilized |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 56.0°C to 57.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Point d’ébullition | 243.0°C |
Point d’éclair | 133°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468869 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 126000051,126005000,126000250,126001000,126000010 |
A0469086 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 126000051,126005000,126000250,126001000,126000010 |
A0459495 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 126000051,126005000,126000250,126001000,126000010 |
A0467416 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 126000051,126005000,126000250,126001000,126000010 |
A0464858 | Certificat d’analyse | 24/07/2024 | 126000051,126000250,126005000,126000010,126001000 |
Sécurité et traitement
- 4-Methoxyphenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.