Learn More
4-chloro-3,5-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10122520
4-chloro-3,5-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122520
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10122520
Marque: Thermo Scientific Acros 109061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-04-0
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00002324
Clé InChI OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, dessonAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2723
ChEBI CHEBI:34393
Nom IUPAC 4-chloro-3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 246.0°C
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H2(CH3)2OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, II, 463
Merck Index 15, 2182
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468834 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number109061000,109065000,109060025
Numéro de lotA0462787 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number109061000,109065000,109060025
Numéro de lotA0459256 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog Number109061000,109065000,109060025
Numéro de lotA0439819 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/09/2023 Catalog Number109061000,109065000,109060025
Numéro de lotA0454835 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number109061000,109065000,109060025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
4-chloro-3,5-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >