Learn More
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10194460
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194460
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10194460
Marque: Thermo Scientific Acros 162790050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-68-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002307
Clé InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0waAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nom IUPAC 3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 66°C
Couleur Orange à blanc
Densité 1.1150g/mL
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 492
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 1.115
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0416436 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number162790025,162791000,162795000,162790050
Numéro de lotA0416436 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number162790025,162791000,162795000,162790050
Numéro de lotA0141528 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number162790025,162791000,162795000,162790050
Numéro de lotA0415147 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number162790025,162791000,162795000,162790050
Numéro de lotA0416436 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number162790025,162791000,162795000,162790050
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >