Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10367523
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367523
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10367523
Marque: Thermo Scientific Acros 110581000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-39-4
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002302
Clé InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 342
ChEBI CHEBI:17231
Nom IUPAC 3-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol
Point de fusion 8.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à rouge
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Indice de réfraction 1.5390 to 1.5420
Quantité 100 g
Beilstein 06,373
Merck Index 15,2564
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468275 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number110585000,110581000,110580010,110580025,110580100
Numéro de lotA0454096 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number110585000,110581000,110580010,110580025,110580100
Numéro de lotA0465615 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2024 Catalog Number110585000,11058021,110580010,110581000,110580025,110580100
Numéro de lotA0460558 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number110585000,11058021,110580010,110581000,110580025,110580100
Numéro de lotA0454096 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2024 Catalog Number110585000,11058021,110580010,110581000,110580025,110580100
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >