Learn More
3M™ Respirateur réutilisable demi-masque à verrou rapide et confort robuste série 6500
Le masque respiratoire réutilisable confort en conditions difficiles allie confort, durabilité et stabilité avec un mécanisme de verrouillage rapide supplémentaire permettant de faire tomber facilement le masque du visage sans retirer les sangles de tête.
Marque: 3M™ 7000128237
Description
- Le masque en silicone résistant offre une durée de vie prolongée, tout en gardant sa forme même à des chaleurs élevées
- Le mécanisme de déverrouillage rapide permet d’éviter de retirer le casque de protection ou l’écran facial lors de l’abaissement ou de l’élévation du masque
- Conception élégante à profil bas
- La conception spécifique du cache de valve aide à diriger l’air expiré et l’humidité vers le bas
- La valve Cool Flow™ 3M™ exclusive facilite la respiration en réduisant la chaleur et l’humidité
- S’adapte solidement et confortablement à la tête
- Compatible avec tous les filtres et cartouches à baïonnette 3M™ :
- Cartouches série 6000
- Filtres séries 2000, 2200, 7000 ou 5000
Spécification
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Baïonnette | |
Demi-masque | |
Silicone | |
Système d’air comprimé de ligne série SA, cartouches 3M™ série 6 000 et filtres séries 2 000, 2 200, 7 000 ou 5 000 | |
6501QL | |
0,37 lb | |
Mécanisme de verrouillage rapide |
OSHA 29 CFR Part 1920.134 | |
Gris, turquoise | |
S | |
Entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, ponçage, soudage, démolition, assemblage, nettoyage. | |
Verrouillage rapide | |
Cadre et support | |
0,16 kg |