Learn More
3M™ Respirateur réutilisable demi-masque à verrou rapide et confort robuste série 6500
Code produit. p-4702647
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15777707
Marque: 3M™ 7000128237
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le masque respiratoire réutilisable confort en conditions difficiles allie confort, durabilité et stabilité avec un mécanisme de verrouillage rapide supplémentaire permettant de faire tomber facilement le masque du visage sans retirer les sangles de tête.
  • Le masque en silicone résistant offre une durée de vie prolongée, tout en gardant sa forme même à des chaleurs élevées
  • Le mécanisme de déverrouillage rapide permet d’éviter de retirer le casque de protection ou l’écran facial lors de l’abaissement ou de l’élévation du masque
  • Conception élégante à profil bas
  • La conception spécifique du cache de valve aide à diriger l’air expiré et l’humidité vers le bas
  • La valve Cool Flow™ 3M™ exclusive facilite la respiration en réduisant la chaleur et l’humidité
  • S’adapte solidement et confortablement à la tête
  • Compatible avec tous les filtres et cartouches à baïonnette 3M™ :
    • Cartouches série 6000
    • Filtres séries 2000, 2200, 7000 ou 5000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Part 84
Certifications (OSHA) OSHA 29 CFR Part 1920.134
Type de connexion Baïonnette
Couleur Gris, turquoise
Type de produit Demi-masque
Dimensions S
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (application) Entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, ponçage, soudage, démolition, assemblage, nettoyage.
À utiliser avec (équipement) Système d’air comprimé de ligne série SA, cartouches 3M™ série 6 000 et filtres séries 2 000, 2 200, 7 000 ou 5 000
Comprend Verrouillage rapide
Modèle 6501QL
Type de suspension Cadre et support
Poids (impériale) 0,37 lb
Poids (métrique) 0,16 kg
Strap Attachment Type Mécanisme de verrouillage rapide