Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Combinaison de type 5/6 conçue pour offrir une protection économique contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquides limitées
- Protection contre les agents biologiques EN 14126
- Fabriquée dans un non tissé souple et léger avec un laminé microporeux offrant une protection contre les éclaboussures, une résistance et une respirabilité
- Protection certifiée contre les poussières dangereuses de type 5/6 et les éclaboussures de liquides limitées
- Conception à capuche à 2 panneaux, fermeture éclair à 2 sens avec rabat-tempête et ouvertures élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | L |
Matériau | Polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair à 2 sens avec rabat-tempête |
Type de couture | Lié |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Vidéos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Documents
Product Information
Datasheets
7000089663
Taille: 253.6 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
26Heures
9Minutes
18Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu