Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Tritest™
Featuring three indicator zones for the highest accuracy readings. Macherey Nagel™ Tritest™ pH Paper Rolls give the user the most precise reading possible in pH measurement.
Marque:  Macherey-Nagel™ 90502
Code produit. 10030750
  • 35.40€ / 3 rouleaux
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Provides rapid and reliable results
  • Shows three different colors for each full pH unit
  • Specially equipped with a hydrophobic barrier between different indicators
Spécification
Spécification
1 à 11
Roll
1Chaque
pH Paper
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1424692 Type de certificatCertificat de conformité Date07/03/2025 Catalog Number90502
Numéro de lot1421845 Type de certificatCertificat de conformité Date25/02/2025 Catalog Number90502
Numéro de lot1420737 Type de certificatCertificat de conformité Date15/02/2025 Catalog Number90502
Numéro de lot1412825 Type de certificatCertificat de conformité Date12/01/2025 Catalog Number90502
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Tritest™ > Gamme de pH : 1 à 11