Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Support au sol pour distributeur de cassettes électronique
Le support au sol pour distributeur de cassettes électronique Kimberly-Clark™ est compatible avec une variété de distributeurs électronique de soins pour la peau, vous permettant ainsi de fournir un désinfectant pour les mains où vous en avez le plus besoin.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 11430
139.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Portatif, réglable et durable, c’est une option intelligente pour les salles de pause, les toilettes, les entrées et bien plus encore
- Faites votre choix parmi une grande variété de cassettes de soin et de désinfectant pour les mains de la marque de confiance Kleenex™
- À utiliser avec une variété de distributeurs de soins pour la peau électroniques compatibles, vendus séparément
Spécification
Dispensing System | |
1,46 m | |
Plastique |
4.79 ft. | |
Cleanser Cassette | |
1 |