Learn More
Chlorure de 3-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11402308
Chlorure de 3-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402308
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11402308
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15256.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-09-7
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.462
Numéro MDL MFCD00000669
Clé InChI PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 74377
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoyl chloride
Densité 1.666
Point d’ébullition 247°C to 251°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1635505
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 219.47
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245136 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA15256.09,A15256.30,A15256.18
Numéro de lot10189782 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2022 Catalog NumberA15256.09,A15256.30,A15256.18
Numéro de lot10238802 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA15256.09,A15256.30,A15256.18
Numéro de lot10153281 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15256.09,A15256.30,A15256.18
Numéro de lot10119238 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15256.09,A15256.30,A15256.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Bromobenzoyl chloride
Nom du produit
Chlorure de 3-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >