Learn More
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347256
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347256
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11347256
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09152.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-07-5
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.556
Numéro MDL MFCD00000670
Clé InChI SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
CID PubChem 74376
Nom IUPAC 3-chlorure de fluorobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzoyl chloride
Point de fusion -30°C
Densité 1.32
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5285
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636610
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Fluorobenzoyl chloride
Nom du produit
Alcool de 3-chlorure de fluorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >