Learn More
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, équilibre acide 3-chlorobenzoïque et eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10430711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
Code produit. 10430711
Marque: Thermo Scientific Acros 255791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, C7H5ClO3, numéro CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Note relative au nom 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
% min. CAS 70.0, 25.0, 25.0
% max. CAS 75.0, 30.0, 30.0
Point de fusion 92.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.5600g/mL
Plage de pourcentage du dosage di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C7H5ClO3
Formule linéaire ClC6H4CO3H
Numéro MDL MFCD00002127
Quantité 100 g
Numéro UN 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Merck Index 15,2154
Gravité spécifique 0.56
Synonyme 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
Clé InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nom IUPAC Acide3-chlorobenzènecarboperoxoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.56
CID PubChem 70297
ChEBI CHEBI:52091
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 70-75%
Forme physique Poudre humide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado