Learn More
BINDER™ Mesure de la température et de l’humidité dans l’espace 27-1 points de mesure
Mesure de la température dans l’espace : 27 points de mesure de la température et un point de mesure de l’humidité - avec certificat, au centre du volume utile, à 25 °C / 60 % HR ou avec un couple de valeurs prédéterminé - pour les séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Marque:  BINDER™ DL30-0327
Code produit. 15632316
  • 2305.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Un point de mesure de l’humidité
  • Certificat inclus
  • Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
Spécification
Spécification
Chambres BINDER séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Température et humidité : 27 points de mesure
Mesure de température et d’humidité
Mesure de la température 27 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l’humidité - certificat inclus, 27 points de mesure de la température et 1 point de mesure de l’humidité au centre de la chambre, à 25°C / 60 % de HR ou (à des valeurs spécifiées - pour séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT)
Certificat d’étalonnage
Nom du produit
BINDER™ Mesure de la température et de l’humidité dans l’espace 27-1 points de mesure > 27 points de mesure ; À utiliser avec : Séries MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT