Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1%
Provides everything needed to quickly start using precast 1% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
Marque: Invitrogen™ G8121ST
1350.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Provides everything needed to quickly start using precast 1% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device
Includes
- 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1% (A42100)
- E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer, 1X (10488090)
Spécification
• 1 electrophoresis device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1% • 1 vial E-Gel 1 kb Plus DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 E-Gel Go! Adapter Store at room temperature. |
|
Electrophoresis Device Starter Kit | |
Température ambiante |
E-Gel | |
1 kit | |
240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1% > 1 kit