Description
- 22 mm
- PE
- Bouchon li>Orifice central 6 mm
- Joint combiné
Spécification
Silicone / PTFE | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Transparent | |
Polyéthylène | |
100 | |
À clipser |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 6 mm, 22 x 9,1 mm > Silicone / PTFE transparent bleu / transparent, fendu en Y ; Épaisseur ,1.3 mm ; Shore A ,45
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu